accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1858241-90-3

SNN

CAS RN 1858241-90-3

IUPAC Nombre: 2-(4-{[1,1'-biphenyl]-4-yl}-1,3-thiazol-2-yl)-4-phenylpyridine
Sinónimos: 2-(4-{[1,1'-biphenyl]-4-yl}-1,3-thiazol-2-yl)-4-phenylpyridine
Peso molecular (g/mol): 390.5
Fórmula molecular: C26H18N2S
InChi Key: VMTLWMDKPVRQEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: S1C=C(N=C1C1=NC=CC(=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados