accessibility menu, dialog, popup

UserName

CaCH3CH3NNF(S)OH(R)OHOONCH3SCH3OOCH3H3CNNF(S)OH(R)OHOONH3CSCH3OO(E)(E)

CAS RN 147098-20-2

IUPAC Nombre: calcium bis((3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorophenyl)-2-(N-methylmethanesulfonamido)-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate)
Sinónimos: calcium bis((3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methylmethanesulfonamido)pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate)
Peso molecular (g/mol): 1001.14
Fórmula molecular: C44H54CaF2N6O12S2
InChi Key: LALFOYNTGMUKGG-BGRFNVSISA-L
SMILES: [Ca++].CC(C)C1=NC(=NC(C2=CC=C(F)C=C2)=C1\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)N(C)S(C)(=O)=O.CC(C)C1=NC(=NC(C2=CC=C(F)C=C2)=C1\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)N(C)S(C)(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (4)
  • (4)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Grado 
  • (4)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados