Learn More
Rosuvastatina cálcica, Mikromol™
Descripción
Rosuvastatina cálcica
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rosuvastatin Calcium |
| CAS | 147098-20-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Rosuvastatin Calcium |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | 2 C22 H27 F N3 O6 S . Ca |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 6-Heptenoic acid, 7-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-, calcium salt (2:1), (3R,5S,6E)-, 6-Heptenoic acid, 7-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-, calcium salt (2:1), [S-[R*,S*-(E)]]-, Crestomed, Crestor, Fortius, Rostar, Rosuvastatin calcium, Rosuvastatin calcium salt, Rosuvastatin hemicalcium, Rozavel, S 4522, Suvikan, ZD 4522, calcium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C22H28FN3O6S.Ca/c2*1-13(2)20-18(10-9-16(27)11-17(28)12-19(29)30)21(14-5-7-15(23)8-6-14)25-22(24-20)26(3)33(4,31)32;/h2*5-10,13,16-17,27-28H,11-12H2,1-4H3,(H,29,30);/q;;+2/p-2/b2*10-9+;/t2*16-,17-;/m11./s1 |
| SMILES | [Ca+2].CC(C)c1nc(nc(c1\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C.CC(C)c3nc(nc(c3\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])c4ccc(F)cc4)N(C)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | calcio;(E,3R,5S)-7-[4-(4-fluorofenil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-6-propan-2-ilpirimidin-5-il]-3,5-dihidroxihept-6-enoato |
| Mostrar más |