Learn More
Rosuvastatina, sal de calcio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15585916 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15585916 250 mg 250 miligramos
15575916 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15585916 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456232500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 147098-20-2 | C22H28FN3O61/2Ca | 500.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147098-20-2
Fórmula molecular C22H28FN3O61/2Ca
Peso molecular (g/mol) 500.58
Clave InChI LQFSLFAVBQEFBH-LSMDDVBQSA-N
Sinónimo 3s,5r-rosuvastatin calcium salt, ent-rosuvastatin
PubChem CID 131673834
Nombre IUPAC calcio;(E,3R,5S)-7-[4-(4-fluorofenil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-6-propan-2-ilpirimidin-5-il]-3,5-dihidroxihepto-6-ácido enoico; hidrógeno molecular
SMILES [HH].[HH].CC(C)C1=NC(=NC(=C1C=CC(CC(CC(=O)O)O)O)C2=CC=C(C=C2)F)N(C)S(=O)(=O)C.CC(C)C1=NC(=NC(=C1C=CC(CC(CC(=O)O)O)O)C2=CC=C(C=C2)F)N(C)S(=O)(=O)C.[Ca]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rosuvastatin, calcium salt
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.58
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rosuvastatin calcium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P263-Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.