Learn More
Rosuvastatin Calcium, MedChemExpress
Código de producto. 16471266
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
16471266 200 mg 200 miligramos
16467368 10 mg 10 miligramos
16453397 50 mg 50 miligramos
16407346 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16471266
Marca: Medchem Express HY17504
MedChemExpress Rosuvastatin Calcium is a competitive HMG-CoA reductase (HMGCR) inhibitor, with an IC50 of 11 nM.
Rosuvastatin Calcium potently blocks hERG current with an IC50 of 195 nM. Rosuvastatin Calcium reduces the expression of the mature hERG and the interaction of heat shock protein 70 (Hsp70) with the hERG protein. Rosuvastatin Calcium effectively lowers low-density lipoprotein (LDL) cholesterol, triglycerides, and C-reactive protein levels.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rosuvastatin Calcium
CAS 147098-20-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H27Ca0.5FN3O6S
Cantidad 200 mg
Sinónimo Rosuvastatin hemicalcium ZD 4522 Calcium
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (49.94 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([O-])C[C@H](O)C[C@H](O)/C=C/C1=C(C(C)C)N=C(N(C)S(=O)(C)=O)N=C1C2=CC=C(F)C=C2.[0.5Ca2+]
Peso molecular (g/mol) 500.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.57
Porcentaje de pureza 96.75%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death