Learn More
Tocris Bioscience™ Rosuvastatin calcium
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18755996
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
18755996 10 mg 10 miligramos
18705816 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 18755996
Marca: Tocris Bioscience™ 6343/10
Potent HMG-CoA reductase inhibitor
Rosuvastatin calcium is a potent HMG-CoA reductase inhibitor (IC50 = 5.4 nM). Inhibits cholesterol synthesis in rat hepatocytes in vitro and in vivo. Reduces plasma LDL cholesterol levels. Enhances lentiviral transduction of natural killer cells. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3 R,5 S,6 E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl])-3,5-dihydroxyhept-6-enoic acid hemicalcium salt
CAS 147098-20-2
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Cantidad 10 mg
Objetivo HMG-CoA Reductase Inhibitors
Fórmula molecular C22H27FN3O6S.1⁄2Ca
Formula Weight (peso de la fórmula) Observed MW: 500.57
Pureza 99%