accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClCH3(R)NCH3CHH

CAS RN 14611-52-0

IUPAC Nombre: hydrogen methyl[(2R)-1-phenylpropan-2-yl](prop-2-yn-1-yl)amine chloride
Sinónimos: selegiline
Peso molecular (g/mol): 223.74
Fórmula molecular: C13H18ClN
InChi Key: IYETZZCWLLUHIJ-UTONKHPSSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].C[C@H](CC1=CC=CC=C1)N(C)CC#C
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (2)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)