Learn More
Clorhidrato de selegilina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de selegilina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Selegiline Hydrochloride |
| CAS | 14611-52-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Selegiline Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C13 H17 N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Selegiline Hydrochloride, (-)-Deprenil hydrochloride, (-)-Deprenyl hydrochloride, Eldeprine, Eldepryl, FP Tablet 2.5, Jumex, Movergan, Plurimen, R-Selegiline hydrochloride, Tonus, l-Deprenyl hydrochloride, Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propyn-1-yl-, hydrochloride (1:1), (alphaR)-, Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (R)-, Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (alphaR)- (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17N.ClH/c1-4-10-14(3)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13;/h1,5-9,12H,10-11H2,2-3H3;1H/t12-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.C[C@H](Cc1ccccc1)N(C)CC#C |
| Nombre IUPAC | (2R)-N-metil-1-fenil-N-prop-2-inilpropan-2-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |