Learn More
R-(-)-Cloruro de Deprenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Selegiline Hydrochloride |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17N.ClH/c1-4-10-14(3)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13;/h1,5-9,12H,10-11H2,2-3H3;1H/t12-;/m1./s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.1128 |
| Porcentaje de pureza | >95% |