Learn More
Clorhidrato de selegilina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Descripción
Clorhidrato de selegilina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Selegiline Hydrochloride |
| CAS | 14611-52-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Selegiline Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C13 H17 N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Selegiline Hydrochloride, (-)-Deprenil hydrochloride, (-)-Deprenyl hydrochloride, Eldeprine, Eldepryl, Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (alphaR)- (9 CI), Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (alphaR)- (9 CI), Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (alphaR)- (9 CI), Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (alphaR)- (9 CI), Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (alphaR)- (9 CI), Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (alphaR)- (9 CI), Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (alphaR)- (9 CI), Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (alphaR)- (9 CI), Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (alphaR)- (9 CI), Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (alphaR)- (9 CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C13H17N.ClH/c1-4-10-14(3)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13;/h1,5-9,12 H,10-11H2,2-3H3;1 H/t12-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.C[C@H](Cc1ccccc1)N(C)CC#C |
| Nombre IUPAC | (2 R)-N-metil-1-fenil-N-prop-2-inilpropan-2-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |