Learn More
Clorhidrato de selegilina, LoGiCal
Código de producto. 30457798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457798 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457798 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0216.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selegiline Hydrochloride
CAS 14611-52-0
Nombres de analitos o componentes Selegiline Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H17 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Selegiline Hydrochloride, (-)-Deprenil hydrochloride, (-)-Deprenyl hydrochloride, Eldeprine, Eldepryl, FP Tablet 2.5, Jumex, Movergan, Plurimen, R-Selegiline hydrochloride, Tonus, l-Deprenyl hydrochloride, Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propyn-1-yl-, hydrochloride (1:1), (alphaR)-, Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (R)-, Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (alphaR)- (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17N.ClH/c1-4-10-14(3)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13;/h1,5-9,12H,10-11H2,2-3H3;1H/t12-;/m1./s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.C[C@H](Cc1ccccc1)N(C)CC#C
Nombre IUPAC (2R)-N-metil-1-fenil-N-prop-2-inilpropan-2-amina;clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 223.74
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 223,1128 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.