accessibility menu, dialog, popup

UserName

HH2OClClNHONNNS

CAS RN 138982-67-9

IUPAC Nombre: hydrogen 5-{2-[4-(1,2-benzothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl}-6-chloro-2,3-dihydro-1H-indol-2-one hydrate chloride
Sinónimos: zeldox ziprasidone hydrochloride monohydrate ziprasidone hydrochloride hydrate
Peso molecular (g/mol): 467.41
Fórmula molecular: C21H24Cl2N4O2S
InChi Key: ZCBZSCBNOOIHFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].O.[Cl-].ClC1=CC2=C(CC(=O)N2)C=C1CCN1CCN(CC1)C1=NSC2=CC=CC=C12
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (2)
  • (1)
Color 
  • (2)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados