Learn More
Clorhidrato de ziprasidona monohidrato 1,0 mg/ml en metanol (como base libre anhidra), LoGiCal
Código de producto. 30463699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30463699 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463699 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP1273.0001
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ziprasidone hydrochloride monohydrate
CAS 138982-67-9
Nombres de analitos o componentes Ziprasidone hydrochloride monohydrate
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C21 H21 Cl N4 O S . Cl H . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ziprasidone Hydrochloride Monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21ClN4OS.ClH.H2O/c22-17-13-18-15(12-20(27)23-18)11-14(17)5-6-25-7-9-26(10-8-25)21-16-3-1-2-4-19(16)28-24-21;;/h1-4,11,13H,5-10,12H2,(H,23,27);1H;1H2
Tipo de solución Single Solution
SMILES O.Cl.Clc1cc2NC(=O)Cc2cc1CCN3CCN(CC3)c4nsc5ccccc45
Nombre IUPAC 5-[2-[4-(1,2-benzotiazol-3-il)piperazin-1-il]etil]-6-cloro-1,3-dihidroindol-2-ona;hidrato;clorhidrato
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 467.41
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.0997 g/mol