Learn More
Clorhidrato de ziprasidona monohidrato, Mikromol™
Código de producto. 17994056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17994056 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17994056 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1273.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de ziprasidona monohidrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ziprasidone hydrochloride monohydrate
CAS 138982-67-9
Nombres de analitos o componentes Ziprasidone hydrochloride monohydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H21 Cl N4 O S . Cl H . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ziprasidone Hydrochloride Monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21ClN4OS.ClH.H2O/c22-17-13-18-15(12-20(27)23-18)11-14(17)5-6-25-7-9-26(10-8-25)21-16-3-1-2-4-19(16)28-24-21;;/h1-4,11,13H,5-10,12H2,(H,23,27);1H;1H2
SMILES O.Cl.Clc1cc2NC(=O)Cc2cc1CCN3CCN(CC3)c4nsc5ccccc45
Nombre IUPAC 5-[2-[4-(1,2-benzotiazol-3-il)piperazin-1-il]etil]-6-cloro-1,3-dihidroindol-2-ona;hidrato;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 467.41
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.0997 g/mol