Learn More
Ziprasidone hydrochloride monohydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16483337
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483337 50 mg 50 miligramos
16437328 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16483337 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17407
MedChemExpress Ziprasidone (CP-88059) hydrochloride monohydrate is an orally active combined 5-HT and dopamine receptor antagonist. Ziprasidone hydrochloride monohydrate has affinities for Rat D2 (Ki=4.8 nM), 5-HT2A (Ki=0.42 nM) and 5-HT1A (Ki=3.4 nM).
Ziprasidone (CP-88059) hydrochloride monohydrate is an orally active combined 5-HT and dopamine receptor antagonist. Ziprasidone hydrochloride monohydrate has affinities for Rat D2 (Ki=4.8 nM), 5-HT2A (Ki=0.42 nM) and 5-HT1A (Ki=3.4 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ziprasidone hydrochloride monohydrate
Forma física Solid
CAS 138982-67-9
Color Pink
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H24Cl2N4O2S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo CP 88059 hydrochloride monohydrate
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (53.49 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.14 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1CC2=CC(CCN3CCN(C4=NSC5=C4C=CC=C5)CC3)=C(Cl)C=C2N1.[H]Cl.O
Peso molecular (g/mol) 467.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.41
Porcentaje de pureza 99.74%