Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de ziprasidona monohidrato
Código de producto. 15852524 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15852524 250 mg 250 miligramos
15842524 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15852524
Marca: Thermo Scientific Chemicals 462432500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138982-67-9
Fórmula molecular C21H24Cl2N4O2S
Peso molecular (g/mol) 467.41
Clave InChI ZCBZSCBNOOIHFP-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno 5-{2-[4-(1,2-benzotiazol-3-il)piperazin-1-il]etil}-6-cloro-2,3-dihidro-1H-indol-2-ona hidrato
SMILES [H+].O.[Cl-].ClC1=CC2=C(CC(=O)N2)C=C1CCN1CCN(CC1)C1=NSC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ziprasidone hydrochloride monohydrate
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in dimethyl sulfoxide
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.41