Learn More
Clorhidrato de ziprasidona monohidrato, LoGiCal
Código de producto. 30457752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30457752 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457752 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1273.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ziprasidone hydrochloride monohydrate
CAS 138982-67-9
Nombres de analitos o componentes Ziprasidone hydrochloride monohydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H21 Cl N4 O S . Cl H . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ziprasidone Hydrochloride Monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21ClN4OS.ClH.H2O/c22-17-13-18-15(12-20(27)23-18)11-14(17)5-6-25-7-9-26(10-8-25)21-16-3-1-2-4-19(16)28-24-21;;/h1-4,11,13H,5-10,12H2,(H,23,27);1H;1H2
Tipo de solución Neat
SMILES O.Cl.Clc1cc2NC(=O)Cc2cc1CCN3CCN(CC3)c4nsc5ccccc45
Nombre IUPAC 5-[2-[4-(1,2-benzotiazol-3-il)piperazin-1-il]etil]-6-cloro-1,3-dihidroindol-2-ona;hidrato;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 467.41
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.0997 g/mol