Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de la serie WorkHorse™, B-425
Se utilizan para identificar la propiedad desde componentes hasta productos acabados. Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica de la serie Brady™ WorkHorse™ están fabricadas con polipropileno permanente y se utilizan para impresoras
133.71€ - 344.31€
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con homologación UL, aprobación CSA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815) |
|---|---|
| Descripción | Series de cinta recomendadas: R4300; R4500; R6200; R6400 |
| Color | Blanco |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Etiqueta de impresora de transferencia térmica |
| Código de producto | Marca | Tamaño (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Tamaño (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
11598284
|
Brady™
031323 |
76,2 × 25,4 mm (An × Al) |
239.00€ 201.04€ / 1 rollos Ahorro 37.96€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||||
|
11538294
|
Brady™
031328 |
76,2 x 50,8 mm (An x Al) |
160.00€ 133.71€ / 1 rollos Ahorro 26.29€ 16% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||||
|
11508294
|
Brady™
031325 |
76,2 × 127 mm (An × Al) |
408.00€ 344.31€ / 1 rollos Ahorro 63.69€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||||
|
11568284
|
Brady™
031320 |
25,4 x 12,7 mm (An x Al) |
183.00€ 145.34€ / 1 rollos Ahorro 37.66€ 20% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||||
|
11518294
|
Brady™
031326 |
101,6 × 50,8 mm (An × Al) |
196.00€ 172.72€ / 1 rollos Ahorro 23.28€ 11% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||||
|
11578284
|
Brady™
031321 |
69,85 x 31,75 mm (An x Al) |
275.00€ 230.88€ / 1 rollos Ahorro 44.12€ 16% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||||
|
11528294
|
Brady™
031327 |
101,6 × 76,2 mm (An × Al) |
301.00€ 253.65€ / 1 rollos Ahorro 47.35€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||||
Descripción
- Disponibles en varios tamaños
Especificaciones
| Con homologación UL, aprobación CSA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815) | |
| Blanco | |
| Etiqueta de impresora de transferencia térmica | |
| BBP81;i5100;i7100;PR Plus;Serie IP;Impresoras con núcleo THT de 76 mm;i7500 | |
| Rectángulo | |
| 0,0045 in |
| Series de cinta recomendadas: R4300; R4500; R6200; R6400 | |
| Transferencia térmica | |
| Seguimiento de activos, etiquetado de códigos de barras, identificación de componentes y equipos, identificación general e industrial, placas de clasificación | |
| -70 °C | |
| -94 °F a 266 °F | |
| 0.1143 mm |