Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de la serie WorkHorse™, B-425
Se utilizan para identificar la propiedad desde componentes hasta productos acabados. Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica de la serie Brady™ WorkHorse™ están fabricadas con polipropileno permanente y se utilizan para impresoras
Marca:  Brady™ 031320
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11568284
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00€
    145.34€ / 1 rollos
    Ahorro 37.66€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Descripción
  • Disponibles en varios tamaños
Especificaciones
Especificaciones
Con homologación UL, aprobación CSA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815)
Acrílico
Mate
Polipropileno
Etiqueta de impresora de transferencia térmica
Seguimiento de activos, etiquetado de códigos de barras, identificación de componentes y equipos, identificación general e industrial, placas de clasificación
3
THT-5-425-10
10000
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
-94 °F a 266 °F
0,0045 in
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
25,4 mm
0,5 in
THT-5-425-10
Series de cinta recomendadas: R4300; R4500; R6200; R6400
Blanco
Rollo
Transferencia térmica
Non-sterile
BBP81;i5100;i7100;PR Plus;Serie IP;Impresoras con núcleo THT de 76 mm;i7500
-70 °C
10000 etiquetas/rollo
Rectángulo
25,4 x 12,7 mm (An x Al)
-70 °C a 130 °C
0.1143 mm
1 in
25.40 mm
12,7 mm