Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de la serie WorkHorse™, B-425
Se utilizan para identificar la propiedad desde componentes hasta productos acabados. Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica de la serie Brady™ WorkHorse™ están fabricadas con polipropileno permanente y se utilizan para impresoras
Marca: Brady™ 031323
Descripción
- Disponibles en varios tamaños
Especificaciones
| Con homologación UL, aprobación CSA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815) | |
| Acrílico | |
| Mate | |
| Polipropileno | |
| Etiqueta de impresora de transferencia térmica | |
| Seguimiento de activos, etiquetado de códigos de barras, identificación de componentes y equipos, identificación general e industrial, placas de clasificación | |
| 1 | |
| THT-18-425-3 | |
| 3000/Pk. | |
| 76.20 mm (W) x 25.40 mm (H) | |
| -94 °F a 266 °F | |
| 0,0045 in | |
| 28.58 mm | |
| 3 in | |
| 76.20 mm | |
| 25.4 mm |
| Series de cinta recomendadas: R4300; R4500; R6200; R6400 | |
| Blanco | |
| Rollo | |
| Transferencia térmica | |
| Non-sterile | |
| BBP81;i5100;i7100;PR Plus;Serie IP;Impresoras con núcleo THT de 76 mm;i7500 | |
| -70 °C | |
| 3000 etiquetas/rollo | |
| Rectángulo | |
| 76,2 × 25,4 mm (An × Al) | |
| De -70 °C a +80 °C | |
| 0.1143 mm | |
| 25.40 x 76.20 mm | |
| 76.2 mm | |
| 1 in | |
| THT-18-425-3 |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.