Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de la serie WorkHorse™, B-425
Se utilizan para identificar la propiedad desde componentes hasta productos acabados. Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica de la serie Brady™ WorkHorse™ están fabricadas con polipropileno permanente y se utilizan para impresoras
Marca:  Brady™ 031327
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11528294
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.00€
    253.65€ / 1 rollos
    Ahorro 47.35€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Descripción
  • Disponibles en varios tamaños
Especificaciones
Especificaciones
Con homologación UL, aprobación CSA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815)
Acrílico
Mate
Polipropileno
Etiqueta de impresora de transferencia térmica
Seguimiento de activos, etiquetado de códigos de barras, identificación de componentes y equipos, identificación general e industrial, placas de clasificación
1
THT-76-425-1
1000/Pk.
101.60 mm (W) x 76.20 mm (H)
-94 °F a 266 °F
0,0045 in
79.37 mm
4 in
101.60 mm
76.2 mm
Series de cinta recomendadas: R4300; R4500; R6200; R6400
Blanco
Rollo
Transferencia térmica
Non-sterile
BBP81;i5100;i7100;PR Plus;Serie IP;Impresoras con núcleo THT de 76 mm;i7500
-70 °C
1000 etiquetas/rollo
Rectángulo
101,6 × 76,2 mm (An × Al)
De -70 °C a +80 °C
0.1143 mm
76.2 x 101.60 mm
101.60 mm
3 in
THT-76-425-1