Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de la serie WorkHorse™, B-425
Se utilizan para identificar la propiedad desde componentes hasta productos acabados. Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica de la serie Brady™ WorkHorse™ están fabricadas con polipropileno permanente y se utilizan para impresoras
Marca: Brady™ 031325
Descripción
- Disponibles en varios tamaños
Especificaciones
| Con homologación UL, aprobación CSA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815) | |
| Acrílico | |
| Mate | |
| Polipropileno | |
| Etiqueta de impresora de transferencia térmica | |
| Seguimiento de activos, etiquetado de códigos de barras, identificación de componentes y equipos, identificación general e industrial, placas de clasificación | |
| 1 | |
| THT-20-425-1 | |
| 1000/Pk. | |
| 76.20 mm (W) x 127.00 mm (H) | |
| -94 °F a 266 °F | |
| 0,0045 in | |
| 130.18 mm | |
| 3 in | |
| 76.20 mm | |
| 127 mm |
| Series de cinta recomendadas: R4300; R4500; R6200; R6400 | |
| Blanco | |
| Rollo | |
| Transferencia térmica | |
| Non-sterile | |
| BBP81;i5100;i7100;PR Plus;Serie IP;Impresoras con núcleo THT de 76 mm;i7500 | |
| -70 °C | |
| 1000 etiquetas/rollo | |
| Rectángulo | |
| 76,2 × 127 mm (An × Al) | |
| De -70 °C a +80 °C | |
| 0.1143 mm | |
| 127 x 76.20 mm | |
| 76.2 mm | |
| 5 in | |
| THT-20-425-1 |