Descripción
Low endotoxin, sterile, pre-wetted 100% polyester knit wiper is cleanroom laundered with sealed edge.
- <20 EU/device to <0.5 EU/mL
- Critically low particles, fibers, ions and extractables
- High abrasion resistance
- Light weight, high absorbency material design reduces actual cost in use compared to heavier weight products
- High absorbency
Toallita prehumedecida, toallita de tejido, toallita estéril, toallita VP
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Paños pre-humedecidas con bordes sellados para salas blancas |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 23 cm |
| Anchura (imperial) | 9 in |
| Anchura (métrico) | 23 cm |
| Material | Tejido de poliéster (1%) |
| Dimensiones (L x An) | 9 x 9 in |
| Para utilizar con (aplicación) | ISO de clase 3 a 5, clase de sala blanca de 1 a 100, grado A/B/C/D de la UE |
| Esterilidad | Estéril |