Description
Eficaz contra bacterias, hongos, mohos, levaduras y esporas, Contec HydroPure Deja poco o ningún residuo, lo que lo hace ideal para usar en áreas críticas.
Contec HydroPure Se proporciona como un sistema SATWIPES de punto de uso. Cada paquete de doble bolsa contiene un bote de 100 toallitas secas de poliéster/celulosa Amplitude Theta de 54 g/m² y una botella con tapa de 500 ml de Contec HydroPure .
Simplemente agregue 500 ml de HydroPure al rollo seco, 5 minutos antes de usar, y utilizar las toallitas impregnadas dentro de los 7 días.
Contec HydroPure Se filtra por 0,2 micrones y se llena en un entorno de grado A. El producto estéril se filtra en componentes preirradiados. El recipiente para toallas secas se irradia a no menos de 25 kGy.
Características& Beneficios
- Las toallas impregnadas en el punto de uso permiten una aplicación cómoda y controlada del desinfectante
- El peróxido de hidrógeno se descompone en agua.& oxígeno sin dejar residuos
- Actividad esporicida con residuos muy bajos adecuados para áreas críticas
- Disponibles estériles, ideales para zonas de grado A/B.
- Embolsado doble para facilitar la transferencia al entorno de sala limpia
- El embalaje con desgarro lineal facilita la apertura de cada bolsa incluso cuando se usan guantes
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Toallita seca |
| Longitud (imperial) | 6 in |
| Longitud (métrico) | 15 cm |
| Anchura (imperial) | 9 in |
| Anchura (métrico) | 23 cm |
| Material | Poliéster Celulosa |
| Dimensiones (L x An) | 15 x 23 cm (6 x 9 in) |
| Para utilizar con (equipo) | Contec HydroPure 6% peróxido de hidrógeno |
| Cantidad de embalaje | 100/recipientes; 10 recipientes/caja |
| Solución de saturación | Peróxido de hidrógeno al 6% |
Safety and Handling
- CONTEC STERILE SATWIPES HYDROPURE
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrogen peroxide solution
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.