Learn More
Brady™ Cinta de etiquetas de vinilo troquelada reposicionable para impresoras M6/M7
Una vez aplicado, CleanLift™ Las etiquetas de tela de vinilo de la serie son permanentes o reposicionables.
39.92€ - 98.57€
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
|---|---|
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Blanco |
| Caras imprimibles | Imprimible de una sola cara |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Para utilizar con (equipo) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Para utilizar con (equipo) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
|
17818304
|
Brady™
173312 |
0,5 x 0,5 in | M710, BMP71 | 12,7 mm |
78.40€ 66.27€ / paquete de 500 Ahorro 12.13€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17898244
|
Brady™
174348 |
0,5 x 0,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 12,7 mm |
84.70€ 71.59€ / paquete de 500 Ahorro 13.11€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17818814
|
Brady™
173405 |
0,5 x 1 in | M710, BMP71 | 12,7 mm |
90.10€ 76.21€ / paquete de 500 Ahorro 13.89€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17808464
|
Brady™
174214 |
0,5 x 1 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 12,7 mm |
97.30€ 82.32€ / paquete de 500 Ahorro 14.98€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17819104
|
Brady™
173356 |
0,5 x 1,5 in | M710, BMP71 | 12,7 mm |
81.70€ 67.31€ / paquete de 500 Ahorro 14.39€ 17% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17889164
|
Brady™
174264 |
0,5 x 1,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 12,7 mm |
88.25€ 72.73€ / paquete de 500 Ahorro 15.52€ 17% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17809024
|
Brady™
173428 |
0,75 x 0,5 in | M710, BMP71 | 19,05 mm |
73.30€ 60.43€ / paquete de 500 Ahorro 12.87€ 17% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17888214
|
Brady™
174183 |
0,75 x 0,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 19,05 mm |
77.20€ 65.32€ / paquete de 500 Ahorro 11.88€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17848194
|
Brady™
174176 |
0,75 x 0,25 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 19,05 mm |
88.60€ 74.95€ / paquete de 750 Ahorro 13.65€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17899024
|
Brady™
173431 |
0,75 x 0,25 in | M710, BMP71 | 19,05 mm |
82.10€ 69.40€ / paquete de 750 Ahorro 12.70€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17858934
|
Brady™
174554 |
1 x 0,375 in | M710, BMP71 | 25,4 mm |
87.70€ 72.27€ / paquete de 500 Ahorro 15.43€ 17% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17891669
|
Brady™
173720 |
1 x 0,375 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 25,4 mm |
82.95€ 78.08€ / paquete de 500 Ahorro 4.87€ 5% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17828464
|
Brady™
174217 |
1 x 0,75 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 25,4 mm |
63.75€ 53.94€ / paquete de 250 Ahorro 9.81€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17859174
|
Brady™
173402 |
1 x 0,75 in | M710, BMP71 | 25,4 mm |
60.60€ 49.95€ / paquete de 250 Ahorro 10.65€ 17% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17849134
|
Brady™
173396 |
1 x 1 in | M710, BMP71 | 25,4 mm |
63.85€ 54.02€ / paquete de 250 Ahorro 9.83€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17898264
|
Brady™
174224 |
1 x 1 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 25,4 mm |
68.95€ 58.36€ / paquete de 250 Ahorro 10.59€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17888994
|
Brady™
174279 |
1 x 1,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 25,4 mm |
94.60€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17851419
|
Brady™
173843 |
1,5 x 1,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 38,1 mm |
97.70€ 91.98€ / paquete de 250 Ahorro 5.72€ 5% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17858794
|
Brady™
173348 |
1,5 x 0,75 in | M710, BMP71 | 38,1 mm |
70.20€ 59.39€ / paquete de 250 Ahorro 10.81€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17828904
|
Brady™
173341 |
1,5 x 1 in | M710, BMP71 | 38,1 mm |
83.55€ 68.86€ / paquete de 250 Ahorro 14.69€ 17% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17899094
|
Brady™
174606 |
1,5 x 1,5 in | M710, BMP71 | 38,1 mm |
106.00€ 86.76€ / paquete de 250 Ahorro 19.24€ 18% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17808974
|
Brady™
174272 |
1,5 x 0,75 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 38,1 mm |
75.85€ 64.18€ / paquete de 250 Ahorro 11.67€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17859034
|
Brady™
174075 |
1,25 x 1 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 31,75 mm |
88.80€ 75.13€ / paquete de 250 Ahorro 13.67€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17818474
|
Brady™
174237 |
2,5 x 1 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 63,5 mm |
51.00€ 43.13€ / paquete de 100 Ahorro 7.87€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17898844
|
Brady™
173376 |
2,5 x 1 in | M710, BMP71 | 63,5 mm |
47.20€ 39.92€ / paquete de 100 Ahorro 7.28€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17808444
|
Brady™
173851 |
4 x 1,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 101,6 mm |
82.95€ 70.15€ / paquete de 100 Ahorro 12.80€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17859054
|
Brady™
174607 |
4 x 1,5 in | M710, BMP71 | 101,6 mm |
76.80€ 64.96€ / paquete de 100 Ahorro 11.84€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17871679
|
Brady™
173768 |
4 x 1 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 101,6 mm |
55.00€ 51.75€ / paquete de 100 Ahorro 3.25€ 5% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17898124
|
Brady™
173860 |
6 x 1,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 152,4 mm |
68.75€ 58.18€ / paquete de 50 Ahorro 10.57€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17838244
|
Brady™
174195 |
0,275 x 1 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 6,99 mm |
119.00€ 98.57€ / paquete de 750 Ahorro 20.43€ 17% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
Beschreibung
- El adhesivo y el respaldo de tela ofrecen un gran poder de sujeción, pero permiten una extracción y reposicionamiento limpios.
- Se adhieren a cualquier superficie limpia y seca
- Capa superior especialmente formulada para una alta calidad de impresión.
- Acabado semisatinado para ofrecer un aspecto nítido y limpio
- Fabricado en material de vinilo B-498
Spezifikation
| No esterilizable en autoclave | |
| Blanco | |
| Transferencia térmica | |
| N.º | |
| De -40 °C a +80 °C | |
| 0.185 mm |
| Ninguno | |
| Imprimible de una sola cara | |
| Etiquetado de códigos de barras, etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de componentes y equipos, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables y alambres | |
| -40 °F a +176 °F | |
| 0,0073 in |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.