Learn More
Brady™ Cinta de etiquetas de vinilo troquelada reposicionable para impresoras M6/M7
Una vez aplicado, CleanLift™ Las etiquetas de tela de vinilo de la serie son permanentes o reposicionables.
Marca:  Brady™ 173396
48.62 EUR hasta el 2026-12-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28038" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17849134
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.85€
    54.02€ / paquete de 250
    Ahorro 9.83€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Descripción
  • El adhesivo y el respaldo de tela ofrecen un gran poder de sujeción, pero permiten una extracción y reposicionamiento limpios.
  • Se adhieren a cualquier superficie limpia y seca
  • Capa superior especialmente formulada para una alta calidad de impresión.
  • Acabado semisatinado para ofrecer un aspecto nítido y limpio
  • Fabricado en material de vinilo B-498
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Caucho reposicionable
Blanco
Troquelado
Imprimible de una sola cara
Etiqueta
Etiquetado de códigos de barras, etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de componentes y equipos, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables y alambres
N.º
Cuadrado
De -40 °C a +80 °C
0.185 mm
1 in
25.4 mm
M7-19-498
ASTM B 117, ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, reconocido por UL
Ninguno
Semisatinado
Vinilo
Transferencia térmica
No estéril
M710, BMP71
250 etiquetas
-40 °F a +176 °F
0,0073 in
1 x 1 in
1 in
25,4 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Promo
Expires: 2026-12-31
Spotlight Ofertas
Promo Code: 28038
Descubra las promociones destacadas del canal Fisher Scientific, con ofertas exclusivas en productos químicos, equipos, consumibles y suministros esenciales para laboratorios por tiempo limitado.
Applying Promo and Adding