Learn More
Brady™ Cinta de etiquetas de vinilo troquelada reposicionable para impresoras M6/M7
Una vez aplicado, CleanLift™ Las etiquetas de tela de vinilo de la serie son permanentes o reposicionables.
Marca:  Brady™ 174279
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17888994
  • 94.60€ / paquete de 250
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Descripción
  • El adhesivo y el respaldo de tela ofrecen un gran poder de sujeción, pero permiten una extracción y reposicionamiento limpios.
  • Se adhieren a cualquier superficie limpia y seca
  • Capa superior especialmente formulada para una alta calidad de impresión.
  • Acabado semisatinado para ofrecer un aspecto nítido y limpio
  • Fabricado en material de vinilo B-498
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Caucho reposicionable
Blanco
Troquelado
Imprimible de una sola cara
Etiqueta
Etiquetado de códigos de barras, etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de componentes y equipos, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables y alambres
N.º
Rectángulo
De -40 °C a +80 °C
0.185 mm
1 in
38.1 mm
M6-31-498
ASTM B 117, ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, reconocido por UL
Ninguno
Semisatinado
Vinilo
Transferencia térmica
No estéril
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
250 etiquetas
-40 °F a +176 °F
0,0073 in
1 x 1,5 in
1,5 in
25,4 mm