Learn More
Brady™ Cinta de etiquetas de vinilo troquelada reposicionable para impresoras M6/M7
Una vez aplicado, CleanLift™ Las etiquetas de tela de vinilo de la serie son permanentes o reposicionables.
Marca:  Brady™ 173860
52.36 EUR hasta el 2026-12-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28038" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17898124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.75€
    58.18€ / paquete de 50
    Ahorro 10.57€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Añadir a la cesta
Beschreibung
Beschreibung
  • El adhesivo y el respaldo de tela ofrecen un gran poder de sujeción, pero permiten una extracción y reposicionamiento limpios.
  • Se adhieren a cualquier superficie limpia y seca
  • Capa superior especialmente formulada para una alta calidad de impresión.
  • Acabado semisatinado para ofrecer un aspecto nítido y limpio
  • Fabricado en material de vinilo B-498
Spezifikation
Spezifikation
No esterilizable en autoclave
Caucho reposicionable
Blanco
Troquelado
Imprimible de una sola cara
Etiqueta
Etiquetado de códigos de barras, etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de componentes y equipos, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables y alambres
N.º
Rectángulo
De -40 °C a +80 °C
0.185 mm
6 in
38.1 mm
M6-34-498
ASTM B 117, ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, reconocido por UL
Ninguno
Semisatinado
Vinilo
Transferencia térmica
No estéril
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
50 etiquetas
-40 °F a +176 °F
0,0073 in
6 x 1,5 in
1,5 in
152,4 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Promo
Expires: 2026-12-31
Spotlight Ofertas
Promo Code: 28038
Descubra las promociones destacadas del canal Fisher Scientific, con ofertas exclusivas en productos químicos, equipos, consumibles y suministros esenciales para laboratorios por tiempo limitado.
Applying Promo and Adding
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.