Learn More
Brady™ Cinta de etiquetas de vinilo troquelada reposicionable para impresoras M6/M7
Una vez aplicado, CleanLift™ Las etiquetas de tela de vinilo de la serie son permanentes o reposicionables.
Marca: Brady™ 173851
63.14 EUR hasta el 2026-12-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28038" para aplicar la oferta.
Descripción
- El adhesivo y el respaldo de tela ofrecen un gran poder de sujeción, pero permiten una extracción y reposicionamiento limpios.
- Se adhieren a cualquier superficie limpia y seca
- Capa superior especialmente formulada para una alta calidad de impresión.
- Acabado semisatinado para ofrecer un aspecto nítido y limpio
- Fabricado en material de vinilo B-498
Especificaciones
| No esterilizable en autoclave | |
| Caucho reposicionable | |
| Blanco | |
| Troquelado | |
| Imprimible de una sola cara | |
| Etiqueta | |
| Etiquetado de códigos de barras, etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de componentes y equipos, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables y alambres | |
| N.º | |
| Rectángulo | |
| De -40 °C a +80 °C | |
| 0.185 mm | |
| 4 in | |
| 38.1 mm | |
| M6-33-498 |
| ASTM B 117, ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, reconocido por UL | |
| Ninguno | |
| Semisatinado | |
| Vinilo | |
| Transferencia térmica | |
| No estéril | |
| M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | |
| 100 etiquetas | |
| -40 °F a +176 °F | |
| 0,0073 in | |
| 4 x 1,5 in | |
| 1,5 in | |
| 101,6 mm |