Learn More
Contec™ Paños ReFIBE™
Código de producto. 17275286 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
30 x 30 cm (12 x 12 in)
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 1200
paquete de 1800
paquete de 750
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Esterilidad Tamaño de la unidad
17275286 30 x 30 cm (12 x 12 in) Estéril paquete de 1000
16505284 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) No estéril paquete de 1800
16595274 30 x 30 cm (12 x 12 in) No estéril paquete de 750
17285286 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) Estéril paquete de 1200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17275286 Proveedor Contec™ N.º de proveedor RFHS1212IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1170.00€
    1016.95€ / paquete de 1000
    Ahorro 153.05€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-03-2027
Las toallitas Contec™ ReFIBE™ están fabricadas al 100 % con botellas de plástico recicladas, lo que las convierte en una opción de un solo uso sostenible para fabricantes críticos de las industrias de ciencias biológicas, farmacia, dispositivos médicos y semiconductores.
El revolucionario proceso de reciclaje convierte el plástico derivado del consumo en 100 % poliéster de filamento continuo, el mismo sustrato utilizado en muchas fregonas y toallitas de poliéster estándar de Contec™.
Como son de poliéster sintético, los paños ReFIBE™ están excepcionalmente limpios y son compatibles con una amplia gama de desinfectantes y soluciones para salas limpias. Al igual que las toallitas de poliéster estándar Contec™, las toallitas ReFIBE™ se lavan y se envasan en una sala limpia ISO 4. Bajo en partículas y fibras liberables, los paños ReFIBE™ se pueden utilizar en lugar de poliéster tradicional para incorporar sostenibilidad sin comprometer la calidad o el rendimiento. Disponible en tamaños de 23 x 23 cm (9 x 9 pulg) y 30 x 30 cm (12 x 12 pulg.).
¿Cómo se hace un paño con materiales reciclados?
  • Se recogen las botellas derivadas del consumo.
  • Las botellas se pican en escamas y se limpian.
  • Las escamas se funden, filtran y forman la viruta.
  • La viruta se funde y se convierte en hilo.
  • El hilo se teje y se convierte en paños ReFIBE™.
Datos de paños ReFibe™:
  • 2,72 partículas (x10/toallita)
  • 0,15 fibras (x10/toallita)
  • 0,01 g/paño (residuos no volátiles)
  • 275 ml/toallita (absorbencia)
  • 1 s (tasa de absorbencia)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita para sala blanca
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30 cm
Material Poliéster reciclado
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Peso base 124 g/m2
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Bordes Corte con láser
Dimensiones (L x An) 30 x 30 cm (12 x 12 in)
Tela 1 capa
Esterilidad Estéril