Learn More
Contec™ Toallas no tejidas presaturadas PROSAT™ Sterile™
BIOPHARMA
Código de producto. 17234513 Tienda Contec Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
20,3 x 20,3 cm (8 x 8 in)
20 x 20 cm (8 x 8 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 960
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17234513 20,3 x 20,3 cm (8 x 8 in) paquete de 960
15637026 20 x 20 cm (8 x 8 in) paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17234513 Proveedor Contec™ N.º de proveedor PS840IRBPR
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Limpie aisladores, cabinas, campanas y otros equipos y herramientas de sala limpia. Las toallas no tejidas estériles presaturadas Contec™ PROSAT™ están diseñadas específicamente para entornos estériles.
  • Polipropileno soplado con alcohol isopropilo grado USP al 70 %/ agua desionizada al 30 %
  • Consiste en toallas de 100 % polipropileno saturadas con una solución de alcohol isopropanol al 70 % y agua desionizada al 30 % en una bolsa resellable
  • Producto limpio, al no tener aditivos de ningún tipo y con una concentración muy baja de sodio
  • Aumentan el control y el uso responsable de los disolventes, y reducen las emisiones de COV
  • Compatible con salas limpias ISO clase 5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas presaturadas PROSAT™ Sterile™
Material Polipropileno
Estructura Tela no tejida fundida
Dimensiones (L x An) 20,3 x 20,3 cm (8 x 8 in)
Cantidad de embalaje 960/caja
Solución de saturación 70% alcohol isopropanol/30% agua desionizada
Esterilidad Estéril
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • CONTEC PROSAT STERILE MBPP WITH 70/30 IPA & DI WATER
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol