Learn More
Contec™ Toallitas no tejidas presaturadas estériles PROSAT™
BIOPHARMA
Código de producto. 17224513 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
23 x 28 cm (9 x 11 in)
Cantidad de embalaje:
20 paq.
24 paq.
30 paq.
50 paq.
Solución de saturación:
70% USP Grado IPA, 30% de agua DI
70% alcohol isopropílico, 30% agua desionizada
Tamaño de la unidad:
paquete de 1152
paquete de 1400
paquete de 1440
paquete de 800
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad de embalaje Solución de saturación Tamaño de la unidad
17224513 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 20 paq. 70% alcohol isopropílico, 30% agua desionizada paquete de 800
17274513 23 x 28 cm (9 x 11 in) 30 paq. 70% alcohol isopropílico, 30% agua desionizada paquete de 1440
17224523 23 x 28 cm (9 x 11 in) 24 paq. 70% alcohol isopropílico, 30% agua desionizada paquete de 1152
17244523 23 x 28 cm (9 x 11 in) 50 paq. 70% USP Grado IPA, 30% de agua DI paquete de 1400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17224513 Proveedor Contec™ N.º de proveedor PS7030IRBPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    850.00€
    708.58€ / paquete de 800
    Ahorro 141.42€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Limpian aisladores, cabinas, campanas y otros equipos y herramientas de sala limpia.Las toallitas presaturadas no tejidas Contec™ PROSAT™ Sterile son perfectas para la limpieza posterior al muestreo con placas BD RODAC™.Estas toallitas se han diseñado específicamente para entornos estériles.
  • Diseñadas para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas y de dispositivos médicos
  • Elija toallitas 100 % de poliéster no tejidas hiladas para mejorar la limpieza, toallitas de poliéster/celulosa hidroentrelazadas económicas o toallitas de polipropileno meltblown para mejorar la durabilidad
  • Convenientemente presaturadas con una mezcla 70/30 de semiconductor de grado IPA y agua desionizada para reducir las emisiones de COV y los residuos peligrosos
  • Todas las toallitas se esterilizan mediante radiación gamma a un nivel de garantía de esterilidad 10-6 validado según las directrices AAMI ISO 11137 (método 1)
  • Certificado de esterilidad y Certificado de irradiación incluidos
  • Recomendado para su uso en entornos ISO, clase 5 (FED-STD-209E, clase 100/M3.5)
  • Las bolsas resellables con número de lote individual y etiquetas a prueba de manipulación garantizan la integridad y limpieza del producto
Compliance
Esterilización validada para un nivel de garantía de esterilidad de 10a 6, de acuerdo con las directrices del método 1 AAMI/ISO 1137.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita presaturada
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 23 cm
Material Poliéster
Certificaciones/conformidad ISO Clase 4
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la limpieza de rutina de herramientas, instrumentos y otros equipos de laboratorio, diseñado para ambientes estériles
Cantidad de embalaje 20 paq.
Solución de saturación 70% alcohol isopropílico, 30% agua desionizada
Esterilidad Estéril
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • CONTEC PROSAT STERILE AMP DELTA 70/30 IPA & DI WATER
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol