Descripción
- Aptas para entornos de grado A o ISO clase 5
- Toallita estéril validada y certificada para garantizar un bajo nivel de endotoxinas de <20 EU por toallita, por lo que resulta idónea para áreas de contacto de productos
- Bajo contenido en partículas y fibras, lo que la hace idónea para una gran variedad de aplicaciones críticas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita presaturada |
| Material | Polipropileno fundido |
| Certificaciones/conformidad | Entornos de grado A/B o ISO clase 5 |
| Desechables | Un solo uso |
| Dimensiones (L x An) | 23 x 28 cm |
| Cantidad de embalaje | 30 paq., 36 paq./caja |
| Esterilidad | Estéril |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P411-Almacenar a temperaturas no superiores a °C /°F.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.