Learn More
Contec™ Toallas estériles con baja concentración de endotoxinas PROSAT™
BIOPHARMA
Código de producto. 17254533 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
23 x 23 cm (9 x 9 in)
30 x 30 cm (12 x 12 in)
Cantidad de embalaje:
10 toallitas/bolsa, en tres bolsas
30 toallitas/bolsa, con doble bolsa
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
paquete de 450
paquete de 550
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad de embalaje Tamaño de la unidad
17254533 23 x 23 cm (9 x 9 in) 10 toallitas/bolsa, en tres bolsas paquete de 550
17264533 30 x 30 cm (12 x 12 in) 30 toallitas/bolsa, con doble bolsa paquete de 450
17274533 30 x 30 cm (12 x 12 in) 10 toallitas/bolsa, en tres bolsas paquete de 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17254533 Proveedor Contec™ N.º de proveedor PSWE0001BPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00€
    865.29€ / paquete de 550
    Ahorro 179.71€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Fabricado 100% poliéster tejido Polynit Sellado térmico y presaturado con una mezcla de 70% de IPA y agua destilada para inyección (WFI) de la más alta calidad. PROSAT™ Las toallitas estériles con bajo contenido de endotoxinas tienen un bajo contenido de partículas y fibras para un uso ideal en áreas de contacto con el producto. Cada lote de toallitas tiene un nivel de endotoxinas garantizado de menos de < 1EU por dispositivo.
  • PROSAT™ Sterile™ Polynit Las toallitas Heatseal LE están hechas de 100% poliéster tejido Polynit Sellado térmico, presaturado con una mezcla de 70% de isopropanol y 30% de agua para inyección (WFI).
  • Cada lote se prueba antes de su lanzamiento y se certifica que tiene un bajo contenido de endotoxinas inferior a < 1EU/toallita.
  • La toallita de borde sellado produce niveles muy bajos de partículas y fibras y es ideal para su uso en superficies en contacto con el producto.
  • Cada bolsa resellable contiene un pequeño número de toallitas, lo que elimina cualquier desperdicio al final de la sesión.
  • Cada bolsa está embolsada individualmente para facilitar la entrada en la sala estéril.
  • Las toallitas presaturadas proporcionan muchas ventajas, como el control de los disolventes, la reducción de los compuestos orgánicos volátiles (COV) y un mayor control y repetibilidad del proceso.
  • La bolsa resellable reduce los residuos.
  • PROSAT Estéril Polynit Las toallitas Heatseal LE están validadas como estériles y son adecuadas para su uso en salas asépticas y en las salas blancas farmacéuticas más críticas.
Características y ventajas:
  • Recomendado para Grado A/B o ISO Entornos de clase 3-8: áreas de contacto con el producto
  • El tejido 100% poliéster de punto produce niveles muy bajos de partículas y fibras.
  • Los bordes sellados con láser reducen la generación de fibra desde el borde del paño.
  • Niveles de endotoxinas garantizados de < 1EU/dispositivo los hace ideales para superficies de contacto con el producto
  • Pequeña cantidad de toallitas por bolsa resellable para eliminar el desperdicio.
  • Tamaño reducido y bolsas colgantes disponibles, por lo que son ideales para usar en sistemas aisladores y RAB.
  • La toallita presaturada reduce las emisiones de VOC y el uso de disolventes
  • La bolsa resellable mantiene los niveles de saturación del disolvente y la limpieza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Paño para sala limpia presaturado
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 23 cm
Material Poliéster
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Peso base 140 gsm
Estructura Punto interlock sin corrimiento
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 23 x 23 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Salas Blancas Farmacéuticas más Críticas
Cantidad de embalaje 10 toallitas/bolsa, en tres bolsas
Tela 2 capas
Solución de saturación 70% IPA/ 30% Agua DI, grado USP
Esterilidad Estéril
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • CONTEC PROSAT STERILE POLYNIT HEATSEAL 70/30 IPA & WFI
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol