Learn More
Contec™ PROSAT™ Toallitas de polipropileno meltblown presaturadas PS-911
BIOPHARMA
Código de producto. 17264513 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
23 x 28 cm (9 x 11 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 1500
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17264513 23 x 28 cm (9 x 11 in) paquete de 1500
1 options
Código de producto. 17264513 Proveedor Contec™ N.º de proveedor PS911BPR
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Las toallitas PROSAT™ son un método eficaz, eficiente y conveniente para limpiar herramientas de proceso y otros equipos. Las toallitas PROSAT también son ideales para la limpieza de objetos antes de permitir el paso.
  • Presaturadas con mezclas de alcohol isopropílico y agua desionizada en bolsas planas resellables, numeradas individualmente por lotes para facilitar su trazabilidad
  • Estas bolsas especialmente diseñadas conservan la limpieza y los niveles de saturación de disolvente
  • La mezcla de disolvente cumple con las especificaciones de SEMI para metales y sustancias contaminantes
  • Compatible con ISO, clase 5
  • 30 toallitas/bolsa, 50 bolsas/caja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita presaturada
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 11 in
Anchura (métrico) 28 cm
Material Polipropileno
Certificaciones/conformidad ISO Clase 5, SEMI para metales/contaminantes
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 23 x 28 cm (9 x 11 in)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la limpieza rutinaria y el barrido de instrumentos y equipos
Para utilizar con (equipo) Herramientas de Proceso y Otros Equipos
Cantidad de embalaje 30 paq., 50 paq./caja
Solución de saturación 70% IPA/ 30% agua desionizada
Esterilidad No estéril
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • CONTEC PROSAT MBPP WITH 70% IPA
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol