Descripción
- Las toallas están hechas de un ligero punto de poliéster 100 % interlock
- Adecuadas para limpieza general
- El tejido no abrasivo y de textura suave limpia sin rayar
- Las toallas están cortadas con láser, que sella las fibras del borde
- Resistentes a sustancias químicas
- Buena capacidad de absorción con disolventes
- La forma hexagonal diferencia fácilmente las toallas para aplicaciones críticas de las demás.
- Genera un número extremadamente bajo de partículas y fibras
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita termoselladora |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 23 cm |
| Anchura (imperial) | 9 in |
| Anchura (métrico) | 23 cm |
| Material | Poliéster |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Dimensiones (L x An) | 23 x 23 cm (9 x 9 in) |
| Mostrar más |