Learn More
Contec™ Toallas selladas con calor Polywipe-C
BIOPHARMA
Código de producto. 15606996 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
23 x 23 cm (9 x 9 in)
30 x 30 cm (12 x 12 in)
Cantidad de embalaje:
300 Paños/Bolsa
75 toallitas/bolsa
Tamaño de la unidad:
paquete de 1500
paquete de 750
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad de embalaje Tamaño de la unidad
15606996 30 x 30 cm (12 x 12 in) 75 toallitas/bolsa paquete de 750
15942080 23 x 23 cm (9 x 9 in) 300 Paños/Bolsa paquete de 1500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15606996 Proveedor Contec™ N.º de proveedor PCHS1212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    517.00€
    446.89€ / paquete de 750
    Ahorro 70.11€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-03-2027
Limpie las superficies interiores de las herramientas de proceso y otras superficies sensibles en entornos críticos. Las toallitas termosellables Polywipe-C son adecuadas para la limpieza de uso general y están disponibles en una variedad de tamaños y cantidades.
  • Las toallas están hechas de un ligero punto de poliéster 100 % interlock
  • Adecuadas para limpieza general
  • El tejido no abrasivo y de textura suave limpia sin rayar
  • Las toallas están cortadas con láser, que sella las fibras del borde
  • Resistentes a sustancias químicas
  • Buena capacidad de absorción con disolventes
  • La forma hexagonal diferencia fácilmente las toallas para aplicaciones críticas de las demás.
  • Genera un número extremadamente bajo de partículas y fibras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita termoselladora
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30 cm
Material Poliéster
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 30 x 30 cm (12 x 12 in)
Para utilizar con (aplicación) Idóneas para la limpieza general en entornos críticos, limpieza de superficies interiores de herramientas de proceso y otros equipos
Cantidad de embalaje 75 toallitas/bolsa
Tela 1 capa