Learn More
Contec™ Toallas selladas con calor Polywipe-C
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11912445 Tienda Contec Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
23 x 23 cm (9 x 9 in)
30 x 30 cm (12 x 12 in)
Cantidad de embalaje:
150 paños/bolsa
300 Paños/Bolsa
75 toallitas/bolsa
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
paquete de 1500
paquete de 750
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad de embalaje unitSize
11912445 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 150 paños/bolsa paquete de 150
15942080 23 x 23 cm (9 x 9 in) 300 Paños/Bolsa paquete de 1500
15606996 30 x 30 cm (12 x 12 in) 75 toallitas/bolsa paquete de 750
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11912445 Proveedor Contec™ N.º de proveedor PCHS99
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Limpie las superficies interiores de las herramientas de proceso y otras superficies sensibles en entornos críticos. Las toallitas termosellables Polywipe-C son adecuadas para la limpieza de uso general y están disponibles en una variedad de tamaños y cantidades.
  • Las toallas están hechas de un ligero punto de poliéster 100 % interlock
  • Adecuadas para limpieza general
  • El tejido no abrasivo y de textura suave limpia sin rayar
  • Las toallas están cortadas con láser, que sella las fibras del borde
  • Resistentes a sustancias químicas
  • Buena capacidad de absorción con disolventes
  • La forma hexagonal diferencia fácilmente las toallas para aplicaciones críticas de las demás.
  • Genera un número extremadamente bajo de partículas y fibras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita termoselladora
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 23 cm
Material Poliéster
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Peso base 120 gsm
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Sala blanca
Cantidad de embalaje 150 paños/bolsa
Tela 1 capa