Learn More
Contec™ Toallitas para salas limpias Polynit
BIOPHARMA
Código de producto. 13493919 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
23 x 23cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
13493919 23 x 23cm paquete de 1000
1 options
Código de producto. 13493919 Proveedor Contec™ N.º de proveedor PN99 IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    843.00€
    653.01€ / paquete de 1000
    Ahorro 189.99€
    22% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Limpie y seque superficies exteriores o interiores de productos. Las toallitas para salas limpias Contec™ Polynit cuentan con bajos niveles de partículas y extraíbles y ofrecen una buena absorción de disolventes.
  • Lavadas y envasadas en una sala limpia ISO clase 5
  • Bajo contenido en partículas y compuestos extraíbles
  • Buena capacidad de absorción con disolventes
  • Resistentes a la abrasión y a los productos químicos
  • Ideales para la limpieza general y la limpieza de las superficies exteriores de los productos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Limpiar
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 23 cm
Material Poliéster
Absorbencia Intrinsic: 2,68mL/g
Extrinsic: 370mL/m²
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Peso base 140g/m²
Estructura Punto interlock
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 23 x 23cm
Tela 1 capa
Esterilidad Estéril