Learn More
Micronova™ Toallita en forma de manopla de limpieza irradiada PolyMitt™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 13177746 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Poliéster de punto liso, espuma de uretano de doble cara
Poliéster de punto liso, espuma de uretano de una cara
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material unitSize
13177746 Poliéster de punto liso, espuma de uretano de una cara paquete de 24
13137756 Poliéster de punto liso, espuma de uretano de doble cara paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13177746 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor MW6IR
Una manopla de limpieza irradiada que ofrece la versatilidad de una toallita de alta calidad con la comodidad y seguridad de un guante para facilitar la limpieza alrededor de las zonas de difícil acceso de la sala limpia Disponible con una selección de te
Las toallitas en forma de manopla de limpieza irradiadas Micronova PolyMitt™ vienen en un tamaño estándar y están diseñadas para caber cómodamente sobre una mano enguantada, lo que facilita la limpieza alrededor de carros, estanterías, depósitos, tubos y otras zonas difíciles de limpiar de la sala limpia. Irradiadas con radiación gamma para áreas asépticas y disponibles en tejido de poliéster liso o texturizado
  • Manopla de limpieza duradera para zonas difíciles de limpiar
  • La versatilidad de una toallita de alta calidad con la comodidad y seguridad de un guante
  • Talla única: se adapta cómodamente a la mano enguantada
  • Diseñadas para limpiar zonas de difícil acceso de la sala limpia
  • Disponibles en dos opciones de tejido para limpieza especializada:
    • NovaPoly — Poliéster 100 % de punto que proporciona una excelente dispersión desinfectante
    • PoliSorb — Poliéster texturizado 100 % para eliminar residuos y dispersar desinfectante
  • Disponible con o sin capa de espuma de uretano
  • Compatible con desinfectantes fuertes
  • Radiación gamma para áreas asépticas
  • Esterilizable en autoclave
  • Reutilizable
Especificaciones
Tipo de producto Paños irradiados para sala limpia
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm
Anchura (imperial) 8 in
Anchura (métrico) 20,3 cm
Material Poliéster de punto liso, espuma de uretano de una cara
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Desechables Reutilizables
Dimensiones (L x An) 30,5 x 20,3 cm (12 x 8 in)
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de superficies en salas limpias y entornos controlados
Cantidad de embalaje 24/caja
Esterilidad Estéril
Instrucciones de cuidado Instrucciones de lavado -- El artículo puede ser lavado y reutilizado. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o de la secadora no debe superar los 180 grados C.