Learn More
Micronova™ Toallita lubricante estéril SilSat™
BIOPHARMA
Código de producto. 11916875 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
16,5 x 10,8 cm (6,5 x 4,25 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11916875 16,5 x 10,8 cm (6,5 x 4,25 in) paquete de 24
1 options
Código de producto. 11916875 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor SSW601IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    852.00€
    545.06€ / paquete de 24
    Ahorro 306.94€
    36% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Estas toallitas estériles de poliéster tejido están presaturadas con una mezcla de silicona de grado médico e IPA para la lubricación de juntas, sellos y equipos en áreas asépticas.
Para realizar tareas de limpieza y mantenimiento de equipos mecanizados en áreas de procesamiento aséptico.
  • Toallita de poliéster impregnada con una mezcla de silicona de grado médico e IPA
  • Lubricará las juntas y los sellos de aisladores, refrigeradores y cabinas en áreas de procesamiento y soporte asépticos
  • 8 toallitas envasadas en una bolsa
  • Irradiada
Información de órdenes
Ocho toallitas envasadas por bolsa.
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas presaturadas de silicona impregnada SilSat™
Longitud (imperial) 6,5 in
Longitud (métrico) 16,5 cm
Anchura (imperial) 6 in
Anchura (métrico) 10,1 cm
Material Poliéster
Absorbencia 5 mL
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente. Evitar la exposición a la luz solar directa.
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 16,5 x 10,8 cm (6,5 x 4,25 in)
Para utilizar con (aplicación) Lubricación de equipos, juntas en áreas asépticas
Cantidad de embalaje 24/caja
Solución de saturación Poliéster impregnado con 50% de silicona y 50% de alcohol
Esterilidad Estéril