Descripción
Las toallitas Micronova para sala limpia incluyen una gama de toallitas absorbentes que desprenden pocas pelusas: ideales para aplicaciones de limpieza, desinfección y secado en una gran variedad de sectores.
- Toallitas para salas limpias para una gran variedad de aplicaciones
- Propiedades absorbentes y de baja emisión de pelusas
- Disponibles en una gama de tejidos para aplicaciones de limpieza especializadas:
- MegaTex: 100 % poliamida no tejida absorbente con una superficie ligeramente abrasiva
- Microfiber — Poliéster 80 %, poliamida 20 %, muy absorbente y eficaz en húmedo o seco.
- PolyMesh: 100 % poliéster con una capa de malla que proporciona una superficie de limpieza suave
- Acetato de polivinilo sólido NovaCel, superabsorbente, elimina las partículas finas y la caspa
- Disponibles en diversos tamaños
- Disponible con radiación gamma para entornos asépticos
- Buena compatibilidad con productos químicos
- Lavable para su reutilización
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallitas irradiadas para salas blancas |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 22,9 cm |
| Anchura (imperial) | 9 in |
| Anchura (métrico) | 22,9 cm |
| Material | Acetato de polivinilo |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Contenido y almacenamiento | Mantener a temperatura ambiente |
| Desechables | No |
| Mostrar más |