Learn More
Brady™ MetaLabel™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica, serie B-434
Solución de identificación para equipos eléctricos. Brady™ MetaLabel™ Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica de la serie B-434 son ideales para casi cualquier aplicación de placa de clasificación.
248.62€ - 613.73€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Reconocido por UL; Aceptado por CSA
Descripción Serie de cintas recomendada: R4800; 4900 rands; 6000 rands; R6200
Color Plata
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta de impresora de transferencia térmica
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Tamaño (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11528184
Ver documentos
Brady™
030282
50,8 x 25,4 mm (An x Al)
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
465.00€
391.29€ / 1 rollos
Ahorro 73.71€
15% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
11538184
Ver documentos
Brady™
030283
76,2 × 25,4 mm (An × Al)
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
442.00€
372.84€ / 1 rollos
Ahorro 69.16€
15% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
Añadir a la cesta
11548184
Ver documentos
Brady™
030284
76,2 x 50,8 mm (An x Al)
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
296.00€
248.62€ / 1 rollos
Ahorro 47.38€
16% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
Añadir a la cesta
11558184
Ver documentos
Brady™
030285
76,2 mm x 191,4 mm (An x Al)
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
451.00€
381.42€ / 1 rollos
Ahorro 69.58€
15% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
Añadir a la cesta
11568184
Ver documentos
Brady™
030286
38,1 x 12,7 mm (An x Al)
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
700.00€
584.61€ / 1 rollos
Ahorro 115.39€
16% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Añadir a la cesta
11508184
Ver documentos
Brady™
030280
25,4 x 12,7 mm (An x Al)
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
462.00€
389.79€ / 1 rollos
Ahorro 72.21€
15% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Añadir a la cesta
11578184
Ver documentos
Brady™
030287
101,6 × 50,8 mm (An × Al)
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
340.00€
286.49€ / 1 rollos
Ahorro 53.51€
15% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Añadir a la cesta
11518184
Ver documentos
Brady™
030281
38,1 × 19,05 mm (An × Al)
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
735.00€
613.73€ / 1 rollos
Ahorro 121.27€
16% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado en poliéster metalizado.
  • Para la impresión a pedido de placas de clasificación serializadas, eliminando el tiempo de entrega necesario para comprar etiquetas preimpresas
Especificaciones
Especificaciones
Reconocido por UL; Aceptado por CSA
Plata
Etiqueta de impresora de transferencia térmica
BBP81;i5100;i7100;PR Plus;Serie IP;Impresoras con núcleo THT de 76 mm;i7500
Rectángulo
De -40 °C a +90 °C
0.102 mm
Serie de cintas recomendada: R4800; 4900 rands; 6000 rands; R6200
Transferencia térmica
Seguimiento de activos, placas de clasificación e identificación de uso general
-70 °C
-94 °F a 266 °F
0,004 in