Learn More
Brady™ MetaLabel™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica, serie B-434
Solución de identificación para equipos eléctricos. Brady™ MetaLabel™ Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica de la serie B-434 son ideales para casi cualquier aplicación de placa de clasificación.
Marca:  Brady™ 030282
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11528184
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    465.00€
    391.29€ / 1 rollos
    Ahorro 73.71€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Descripción
  • Fabricado en poliéster metalizado.
  • Para la impresión a pedido de placas de clasificación serializadas, eliminando el tiempo de entrega necesario para comprar etiquetas preimpresas
Especificaciones
Especificaciones
Reconocido por UL; Aceptado por CSA
Acrílico permanente
Brillo
Poliéster metalizado (B-434)
Etiqueta de impresora de transferencia térmica
Seguimiento de activos, placas de clasificación e identificación de uso general
1
THT-17-434-3
3000/Pk.
50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
-94 °F a 266 °F
0,004 in
28.58 mm
2 in
50.80 mm
25.4 mm
Serie de cintas recomendada: R4800; 4900 rands; 6000 rands; R6200
Plata
Rollo
Transferencia térmica
Non-sterile
BBP81;i5100;i7100;PR Plus;Serie IP;Impresoras con núcleo THT de 76 mm;i7500
-70 °C
3000 etiquetas/rollo
Rectángulo
50,8 x 25,4 mm (An x Al)
De -40 °C a +90 °C
0.102 mm
25.40 x 50.80 mm
50.8 mm
1 in
THT-17-434-3