Learn More
Brady™ MetaLabel™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica, serie B-434
Solución de identificación para equipos eléctricos. Brady™ MetaLabel™ Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica de la serie B-434 son ideales para casi cualquier aplicación de placa de clasificación.
Marca: Brady™ 030285
Descripción
- Fabricado en poliéster metalizado.
- Para la impresión a pedido de placas de clasificación serializadas, eliminando el tiempo de entrega necesario para comprar etiquetas preimpresas
Especificaciones
| Reconocido por UL; Aceptado por CSA | |
| Acrílico permanente | |
| Brillo | |
| Poliéster metalizado (B-434) | |
| Etiqueta de impresora de transferencia térmica | |
| Seguimiento de activos, placas de clasificación e identificación de uso general | |
| 1 | |
| THT-21-434 | |
| 1 unidad | |
| 76.20 mm (W) x 91.44 m (L) | |
| -94 °F a 266 °F | |
| 0,004 in | |
| 76.20 mm (W) x 91.44 m (L) | |
| 91.44 m | |
| 76.2 mm | |
| 191.44 m |
| Serie de cintas recomendada: R4800; 4900 rands; 6000 rands; R6200 | |
| Plata | |
| Rollo | |
| Transferencia térmica | |
| Non-sterile | |
| BBP81;i5100;i7100;PR Plus;Serie IP;Impresoras con núcleo THT de 76 mm;i7500 | |
| -70 °C | |
| 1 etiqueta(s) / rollo | |
| Rectángulo | |
| 76,2 mm x 191,4 mm (An x Al) | |
| De -40 °C a +90 °C | |
| 0.102 mm | |
| 300 ft. | |
| 3 in | |
| 76.20 mm | |
| THT-21-434 |