Learn More
Brady™ MetaLabel™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica, serie B-434
Solución de identificación para equipos eléctricos. Brady™ MetaLabel™ Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica de la serie B-434 son ideales para casi cualquier aplicación de placa de clasificación.
Marca:  Brady™ 030286
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11568184
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00€
    584.61€ / 1 rollos
    Ahorro 115.39€
    16% Descuento
En stock
Descripción
  • Fabricado en poliéster metalizado.
  • Para la impresión a pedido de placas de clasificación serializadas, eliminando el tiempo de entrega necesario para comprar etiquetas preimpresas
Especificaciones
Especificaciones
Reconocido por UL; Aceptado por CSA
Acrílico permanente
Brillo
Poliéster metalizado (B-434)
Etiqueta de impresora de transferencia térmica
Seguimiento de activos, placas de clasificación e identificación de uso general
41.91 mm
-70 °C
10000 etiquetas/rollo
Rectángulo
38,1 x 12,7 mm (An x Al)
De -40 °C a +90 °C
0.102 mm
12.70 x 38.10 mm
38.1 mm
0,5 in
THT-37-434-10
Serie de cintas recomendada: R4800; 4900 rands; 6000 rands; R6200
Plata
Rollo
Transferencia térmica
Non-sterile
BBP81;i5100;i7100;PR Plus;Serie IP;Impresoras con núcleo THT de 76 mm;i7500
2
THT-37-434-10
10,000/Pk.
38.10 mm (W) x 12.70 mm (H)
-94 °F a 266 °F
0,004 in
15.24 mm
1,5 in
38.10 mm
12.7 mm