Learn More
Brady™ MetaLabel™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica, serie B-434
Solución de identificación para equipos eléctricos. Brady™ MetaLabel™ Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica de la serie B-434 son ideales para casi cualquier aplicación de placa de clasificación.
Marca:  Brady™ 030287
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11578184
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    340.00€
    286.49€ / 1 rollos
    Ahorro 53.51€
    15% Descuento
Descripción
  • Fabricado en poliéster metalizado.
  • Para la impresión a pedido de placas de clasificación serializadas, eliminando el tiempo de entrega necesario para comprar etiquetas preimpresas
Especificaciones
Especificaciones
Reconocido por UL; Aceptado por CSA
Acrílico permanente
Brillo
Poliéster metalizado (B-434)
Etiqueta de impresora de transferencia térmica
Seguimiento de activos, placas de clasificación e identificación de uso general
1
THT-55-434-1
1000/Pk.
101.60 mm (W) x 50.80 mm (H)
-94 °F a 266 °F
0,004 in
53.98 mm
4 in
101.60 mm
50.8 mm
Serie de cintas recomendada: R4800; 4900 rands; 6000 rands; R6200
Plata
Rollo
Transferencia térmica
Non-sterile
BBP81;i5100;i7100;PR Plus;Serie IP;Impresoras con núcleo THT de 76 mm;i7500
-70 °C
1000 etiquetas/rollo
Rectángulo
101,6 × 50,8 mm (An × Al)
De -40 °C a +90 °C
0.102 mm
50.8 x 101.60 mm
101.60 mm
2 in
THT-55-434-1