Learn More
Micronova™ M-Zone ScreenWipe™
Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
8 x 9 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita presaturada |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 22,9 cm |
| Anchura (imperial) | 8 in |
| Anchura (métrico) | 20,3 cm |
| Material | Poliéster |
| Color | Blanco |
| Descripción | Toallitas húmedas y secas |
| Dimensiones (L x An) | 8 x 9 in |
| Formato | Envasado individualmente |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- M-Zone ScreenWipe
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido inflamable Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H228-Sólido inflamable.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: isoproyl alcohol
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction