Includes
Certificado de esterilidad.
Para uso en ISO aplicaciones de Clase 4 (Clase 10)
- Hecho de filamento continuo, poliéster de doble tejido sin procesar
- Excelente resistencia a la humedad para facilitar la limpieza general del núcleo o sala de llenado
- Trabaja bien con antisépticos y desinfectantes, como blanqueadores, fenoles y compuestos de amonio cuaternario
- Extremadamente absorbente para recogida de derrames en la fabricación de fármacos parenterales
- Ideal para entornos asépticos y áreas de apoyo donde se exige la exclusión microbiana
- Lavado en sala limpia ISO Clase 4 (Clase 10) antes de la esterilización para garantizar una baja generación de partículas
- Bolsa con prueba de integridad del paquete y número de lote grabado en cada paquete
Información de órdenes
Peso base: 151g/m2.
Compliance
Esterilizado mediante radiación gamma y validado según un nivel de garantía de esterilidad de 10-6 de acuerdo con las normas nacionales ANSI/AAMI/ISO americanas y las normas europeas EN1174 y EN552.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Paños de alta absorción para salas limpias |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 30,48 cm |
| Anchura (imperial) | 12 in |
| Anchura (métrico) | 30,48 cm |
| Material | Poliéster |
| Absorbencia | Alta absorción |
| Compatibilidad | Soluciones comunes de limpieza y desinfección |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Peso base | 151 gsm |
| Mostrar más |