Descripción
El tratamiento con ligante reduce la generación de partículas y fibras. Se puede utilizar para la limpieza y el mantenimiento en laboratorios, industria aeroespacial, electrónica, procesamiento de alimentos, fotoprocesamiento y fabricación de semiconductores, placas de circuitos, productos farmacéuticos y dispositivos biomédicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Poliéster Celulosa |
| Estructura | No tejido |
| Bordes | Corte a cuchillo |
| Dimensiones (L x An) | 18 x 18 cm |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | ISO Clase 5 a 8 |